MAB463
Anti-Estrogen Receptor Antibody, clone B10
ascites fluid, clone B10, Chemicon®
Sinonimo/i:
ER
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
B10, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HSPG2(3339)
Specificità
SPECIES REACTIVITIES:
Does not cross react with chicken ER. Other reactivities have not been evaluated. By sequence homology pig ER is 100% identical, rat is 80% conserved.
Immunogeno
Applicazioni
Immunocytochemistry (formaldehyde fixation) at 1:1,000-1:2,000
ELISA at 1:1,000-1:2,000
Western blot analysis at 1:1,000-1:2,000
Immunoprecipitation at 1:1-1:10
Gel super shifts at 1:1-1:10
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1