04-820
Anti-Estrogen Receptor α Antibody, clone 60C, rabbit monoclonal
culture supernatant, clone 60C, from rabbit
Sinonimo/i:
Estradiol receptor, Nuclear receptor subfamily 3 group A member 1, estrogen receptor 1, estrogen receptor alpha, oestrogen receptor, steroid hormone receptor
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
60C, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, pig, mouse, human, bovine
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
bovine ... Esr1(407238)
human ... ESR1(2099)
mouse ... Esr1(13982)
pig ... Esr1(397435)
rat ... Esr1(24890)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
4-10 μL of a previous lot of this clone immunoprecipitated Estrogen Receptor α from 1 mg of MCF-7 RIPA lysate.
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Qualità
Western Blot Analysis:
This lot detected ERα at a 1:2,000 dilution in MCF-7 lysates via SDS-PAGE and transferred to PVDF (Immobilon-P).
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
Esclusione di responsabilità
WGK 1