MAB4197
Anti-Topoisomerase II Antibody, clone KiS1
clone KiS1, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Ki-S1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Clone
KiS1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TOP2A(7153)
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Immunocytochemistry: 5-10 μg/ml Immunohistochemistry: 5-10 μg/ml
Flow cytometry
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2