MAB4132
Anti-BRCA1 Antibody, clone BR64
clone BR64, Chemicon®, from mouse
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
BR64, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BRCA1(672)
Specificità
BRAC1 is 220kDa.
*BRCA1 is covered under U.S. patents 5,747,282, 5,753,441 and 6,162,897.
Immunogeno
Applicazioni
Western blot
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Qualità
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2