Documenti fondamentali
MAB3584
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-proteina 1 dell′eterocromatina α, clone 2HP-1H5
ascites fluid, clone 2HP-1H5, Chemicon®
Sinonimo/i:
HP1a, Antigen p25, Chromobox Protein Homolog 5
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2HP-1H5, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG1κ
Compatibilità
not suitable for Western blot
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CBX5(23468)
Descrizione generale
Il Chromatin assembly factor-1 (CAF-1) è un complesso proteico composto da tre subunità polipeptidiche note come p150, p60 e p48. CAF-1 è un fattore di assemblaggio del nucleosoma che deposita gli istoni H3/H4 neosintetizzati e acetilati nella cromatina nascente durante la replicazione del DNA.
L′eterocromatina è caratterizzata da cromatina densamente spiralizzata che di solito viene replicata tardivamente durante la fase S, presenta bassa densità genica e contiene grandi blocchi di DNA ripetitivo relativamente inaccessibile ai reagenti che modificano il DNA. Nella tarda fase S, p150 si associa direttamente alle heterochromatin associated proteins 1 (HP1α, HP1β e HP1γ). Mentre la cellula si prepara per la mitosi, la subunità p150 di CAF-1 e alcune HP1 si dissociano progressivamente dall′eterocromatina, in concomitanza con la fosforilazione dell′istone H3. Alla fine della mitosi, le proteine HP1 si riassociano alla cromatina e l′istone H3 viene defosforilato.
Specificità
Reagisce con la proteina 1-alfa (HP1alfa) nella regione compresa tra gli amminoacidi 67 e 119.
Immunogeno
HP1a ricombinante di topo.
Applicazioni
Immunocitochimica: 1:500-1:5.000
Immunoistochimica: 1:500-1:5.000
ELISA: 1:500-1:5.000
Western blotting: non raccomandato. Per le applicazioni di Western blotting usare il prodotto MAB3446.
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni di lavoro ottimali.
Utilizzare l'anticorpo anti-proteina 1-α dell'eterocromatina, clone 2HP-1H5 (anticorpo monoclonale di topo), convalidato per saggi ELISA, ICC, IHC per la rivelazione di questa proteina, nota anche come HP1a, antigene p25, Chromobox Protein Homolog 5.
Stato fisico
Liquido ascitico senza conservanti.
Risultati analitici
Controllo
Controllo positivo: cellule HeLa, cellule 3T3, cellule F9 ed embrioni murini
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Leucine-rich repeat and WD repeat-containing protein 1 is recruited to pericentric heterochromatin by trimethylated lysine 9 of histone H3 and maintains heterochromatin silencing.
Chan, KM; Zhang, Z
The Journal of Biological Chemistry null
Diverse factors are involved in maintaining X chromosome inactivation.
Chan KM, Zhang H, Malureanu L, van Deursen J, Zhang Z
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Interchromosomal associations between alternatively expressed loci.
Charalampos G Spilianakis, Maria D Lalioti, Terrence Town, Gap Ryol Lee, Richard A Flavell
Nature null
Targeting polycomb to pericentric heterochromatin in embryonic stem cells reveals a role for H2AK119u1 in PRC2 recruitment.
Cooper, S; Dienstbier, M; Hassan, R; Schermelleh, L; Sharif, J; Blackledge, NP; De Marco et al.
Cell Reports null
DNA methylation promotes Aurora-B-driven phosphorylation of histone H3 in chromosomal subdomains.
Monier, K; Mouradian, S; Sullivan, KF
Journal of Cell Science null