MAB3507
Anti-Caspase 2 Antibody, clone 11B4
clone 11B4, Chemicon®, from rat
Sinonimo/i:
ICH-1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
11B4, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, monkey, human, canine
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CASP2(835)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Apoptosis & Cancer
Metabolism
Caspases
Enzymes & Biochemistry
Immunoprecipitation: Recommended concentration 1-5 μg/ml FACS: Recommended concentration 1 μg/ml. It is necessary to permeabilize the cell membrane prior to analysis.
EIA: Recommended concentration 0.5-1 μg/ml.
Immunohistochemistry: Use at 10-20 μg/ml. It is necessary to fix the cells in 4% Paraformaldehyde/0.18% Triton-X100 for 10 minutes prior to staining.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2