MAB3402B
Anti-GFAP Antibody, Biotin Conjugate | MAB3402B
from mouse, biotin conjugate
Sinonimo/i:
Glial fibrillary acidic protein, GFAP
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
biotin conjugate
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Reattività contro le specie
pig, mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
porcine (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GFAP(2670)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Qualità
Immunohistochemistry Analysis: 1:100 dilution of this antibody detected GFAP in mouse adult brain tissue.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Mouse adult brain tissue
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2