MAB338
Anti-Ciliary Neurotrophic Factor Antibody, clone 4-68
clone 4-68, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
CNTF
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4-68, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, rat, human, monkey
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CNTF(1270)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western blotting: 10 μg/mL (Stockli et al., 1991)
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Neurochemistry & Neurotrophins
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2