Documenti fondamentali
MAB3073
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-proteina G Goα, clone 2A
clone 2A, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Anti-DEE17, Anti-G-ALPHA-o, Anti-GNAO, Anti-HG1G, Anti-HLA-DQB1, Anti-NEDIM
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2A, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, bovine, human, guinea pig, mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GNAO1(2775)
Descrizione generale
Il precedente codice identificativo della proteina, P29777, è stato incorporato nel codice P09471. I dettagli completi possono essere consultati sul database UniProt.
Specificità
Go-alfa. Forte reattività con le specie bovina (100%), umana (70%), di ratto (61%) e murina (54%). Reattività debole con cavia (27%). Specificità confermata mediante Western blotting per la proteina G-alfa-t bovina, Go-alfa di ratto, Gi-alfa-1 di ratto, Gi-alfa-2, Gi-alfa-3 di ratto, Gs-alfa bovina e Go-alfa-A e Go-alfa-B murine. È stata confrontata la reattività delle varianti di splicing al C-terminale di Go-alfa (Go-alfa-A e Go-alfa-B) presenti in lisati batterici ed è risultata uguale. Dato che Go-alfa-A e Go-alfa-B sono omologhe al >95% a Go-alfa-1 di ratto e a Go-alfa-2 umana, l′anticorpo MAB3073 riconosce anche queste due proteine G.
Immunogeno
Proteina Go-alfa isolata da cervello bovino purificata con il metodo di Sternweis and Robishaw (J. Biol. Chem. [1984] 259, 13806).
Applicazioni
Categoria di ricerca
Trasduzione del segnale
L′anticorpo anti-proteina G Goα, clone 2A, si usa nei saggi di WB per rivelare la proteina Goα.
Sottocategoria di ricerca
GPCR, cAMP/cGMP & trasduzione del segnale del calcio
Western blotting 1:3.000.
Nelle membrane bovine e di ratto, marca un′unica banda proteica a 39-42 kDa.
Le diluizioni di lavoro ottimali vanno messe a punto dall′utente finale.
Stato fisico
Formato: purificato
Immunoglobuline purificate. Liquido in PBS 0,02 M, NaCl 0,25 M, pH 7,6, con azoturo di sodio 0,1% come conservante.
Stoccaggio e stabilità
Conservare a 2-8°C in aliquote non diluite al massimo per 6 mesi dalla data di ricevimento.
Durante la spedizione, piccoli volumi di anticorpo potrebbero finire nella guarnizione della microprovetta contenente il prodotto. Se il volume dell′anticorpo è pari o inferiore a 200 μL, si raccomanda di picchiettare delicatamente la microprovetta su una superficie dura o di centrifugarla brevemente in una centrifuga da banco per recuperare tutto il prodotto.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Quantitative confocal imaging of the retinal microvasculature in the human retina.
Tan, PE; Yu, PK; Balaratnasingam, C; Cringle, SJ; Morgan, WH; McAllister, IL; Yu, DY
Investigative Ophthalmology & Visual Science null
Interaction of the D2short dopamine receptor with G proteins: analysis of receptor/G protein selectivity.
Sarah A Nickolls, Philip G Strange, Sarah A Nickolls, Philip G Strange
Biochemical Pharmacology null
Bipolar cell diversity in the primate retina: morphologic and immunocytochemical analysis of a new world monkey, the marmoset Callithrix jacchus.
T L Chan, P R Martin, N Clunas, U Grunert
The Journal of Comparative Neurology null
Immunocytochemical evidence that monkey rod bipolar cells use GABA.
Lassova L, Fina M, Sulaiman P, Vardi N
The European Journal of Neuroscience null
Pavitra S Ramachandran et al.
Human gene therapy, 28(2), 154-167 (2016-10-19)
Within the next decade, we will see many gene therapy clinical trials for eye diseases, which may lead to treatments for thousands of visually impaired people around the world. To target retinal diseases that affect specific cell types, several recombinant