Documenti fondamentali
MAB2630
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-KRIT-1, clone 15
clone 15B2, from mouse
Sinonimo/i:
Cerebral cavernous malformations 1 protein, Krev interaction trapped 1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
15B2, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KRIT1(889)
Descrizione generale
La malformazione cavernosa cerebrale (CCM), una patologia associata a difetti delle giunzioni endoteliali, è provocata da mutazioni autosomiche dominanti nel gene CCM1 che causano perdita di funzione della proteina KRIT-1. CCM1 è risultato essere il gene KRIT-1. Il prodotto proteico, KRIT-1, o "Krev interaction trapped protein 1", è una proteina associata ai microtubuli che interviene nelle interazioni tra cellule endoteliali e cellule endoteliali-matrice extracellulare. KRIT-1 lega la proteina Rap1 responsabile del mantenimento dell'integrità delle giunzioni endoteliali. È stato riportato che la proteina KRIT-1 co-localizza ed è fisicamente associata alle proteine giunzionali attraverso il suo dominio FERM (banda 4.1/ezrina/radixina/moesina) (Glading, 2007).
Specificità
L'anticorpo riconosce la proteina KRIT-1.
Immunogeno
Epitopo: dominio FERM
Proteina ricombinante marcata con tag GST e corrispondente alla proteina KRIT-1 umana vicino e intorno al dominio FERM.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Struttura cellulare
L′anticorpo anti-KRIT-1, clone 15, rivela il livello di KRIT-1 ed è descritto in letteratura e convalidato per l′uso nei saggi di IC, IP & WB.
Sottocategoria di ricerca
Adesione (CAM)
Qualità
Immunocitochimica: una diluizione 1:500 di questo anticorpo ha rivelato la proteina KRIT-1 in cellule HeLa, A431 e HUVEC.
Descrizione del bersaglio
~84 kDa
Stato fisico
Formato: purificato
IgG2bκ monoclonale di topo purificate in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azoturo di sodio 0,05%.
Purificato con proteina G
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a 2-8 °C dalla data di ricevimento.
Risultati analitici
Controllo
Cellule HeLa, A431 e HUVEC.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1