219421
Cathepsin L Inhibitor I
The Cathepsin L Inhibitor I, also referenced under CAS 108005-94-3, controls the biological activity of Cathepsin L. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Sinonimo/i:
Cathepsin L Inhibitor I, Z-FF-FMK
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
Colore
white
Solubilità
DMSO: 20 mM
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
FCC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)OCc3ccccc3)Cc2ccccc2)Cc1ccccc1
InChI
1S/C27H27FN2O4/c28-18-25(31)23(16-20-10-4-1-5-11-20)29-26(32)24(17-21-12-6-2-7-13-21)30-27(33)34-19-22-14-8-3-9-15-22/h1-15,23-24H,16-19H2,(H,29,32)(H,30,33)
CAILNONEKASNSH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
cathepsin L
Attenzione
Sequenza
Ricostituzione
Risultati analitici
Altre note
Esser, R.E., et al. 1994. Arthritis Rheum. 37, 236.
Shaw, E., et al. 1993. FEBS Lett.334, 340.
WGK 1