Documenti fondamentali
MAB2617
Sigma-Aldrich
Anti-Kindlin-2 Antibody, clone 3A3
clone 3A3, from mouse
Sinonimo/i:
Mitogen-inducible gene 2 protein, Pleckstrin homology domain-containing family C member 1, fermitin family homolog 2, kindlin 2, mitogen inducible gene 2 protein
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3A3, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
bovine (based on 100% sequence homology), rat (98% sequence homology), mouse (98% sequence homology)
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FERMT2(10979)
Descrizione generale
Le Kindline sono una famiglia di proteine di adesione focale divenute oggetto di interesse a causa della loro capacità di legare e attivare le integrine. Alterazioni di tale capacità correlano le kindline a diverse malattie, sia ereditarie che acquisite, come la sindrome di Kindler, il cancro e il deficit di adesione leucocitaria. L'isoforma Kindlina-2 partecipa specificamente al reclutamento della proteina migfilin ai siti di adesione focale per le interazioni cellula-ECM ed è coinvolta nella produzione di actina e nelle modifiche della forma delle cellule. Le kindlina-2 è inoltre attivamente coinvolta nel collegamento tra i siti di adesione della ECM e il citoscheletro di actina (Shi, 2007). La Kindlina-2 è ampiamente espressa in diversi tessuti.
Specificità
L'anticorpo riconosce la Kindlina-2.
Immunogeno
Epitopo: non noto
Proteina ricombinante con GST-tag corrispondente alla Kindlina-2 umana.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Struttura cellulare
L′anticorpo anti-Kindlina-2, clone 3A3, è validato per l'uso in WB e IC per la rilevazione della Kindlina-2.
Sotto categoria di ricerca
Citoscheletro
Qualità
Testato con metodica Western blot su lisati di cellule HeLa.
Western blot: una concentrazione pari a 0,5 µg/signaling di questo anticorpo ha rilevato la kindlina-2 in 10 µg di lisato di cellule HeLa.
Descrizione del bersaglio
~70 kDa
Stato fisico
Formato: purificato
IgG1κ monoclonali di topo purificate in tampone contenente tris-glicina 0,1 M pH 7,4, NaCl 150 M e azoturo di sodio 0,05%.
Purificazione con proteina G
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricevimento a 2-8 °C.
Risultati analitici
Controllo
Lisato di cellule HeLa.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Jie Lin et al.
Journal of experimental & clinical cancer research : CR, 36(1), 134-134 (2017-10-04)
Kindlin-2 is a member of the focal adhesion protein family that regulates invasion and metastasis in multiple malignancies; however, little is known about the role of Kindlin-2 in hepatocellular carcinoma (HCC) progression. Immunohistochemistry was used to investigate Kindlin-2 expression in
Lihua Qi et al.
Cell death & disease, 10(12), 890-890 (2019-11-27)
Kindlin-2 plays an important role in the regulation of cardiac structure and function. Depletion of Kindlin-2 contributes to cardiac hypertrophy and progressive heart failure, however, the precise mechanisms involved in this process remain unclear. GATA4 is a critical transcription factor
Huanqing Gao et al.
JCI insight, 4(13) (2019-07-12)
Kindlin-2 regulates integrin-mediated cell adhesion to and migration on the extracellular matrix. Our recent studies demonstrate important roles of kindlin-2 in regulation of mesenchymal stem cell differentiation and skeletal development. In this study, we generated adipose tissue-specific conditional knockout of
Lihua Qi et al.
FEBS letters, 589(16), 2155-2162 (2015-07-06)
Kindlin-2, as an integrin-interacting protein, was known to be required for the maintenance of cardiac structure and function in zebrafish. However, the mechanism remains unclear. We found that Kindlin-2 interacts and colocalizes with α-actinin-2 at the Z-disc of mouse cardiac
Fan Lu et al.
Nature communications, 13(1), 2362-2362 (2022-04-30)
Talin-induced integrin binding to extracellular matrix ligands (integrin activation) is the key step to trigger many fundamental cellular processes including cell adhesion, cell migration, and spreading. Talin is widely known to use its N-terminal head domain (talin-H) to bind and