MAB2511Z
Anti-VCAM-1 Antibody, clone P8B1, Azide Free
clone P8B1, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
CD106, MAB2511
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
P8B1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
Isotipo
IgG2b
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... L1CAM(3897) , VCAM1(7412)
Specificità
Applicazioni
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2