Documenti fondamentali
MAB2503
Sigma-Aldrich
Anti-Elastin Antibody, clone 10B8
clone 10B8, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Anti-ADCL1, Anti-SVAS, Anti-WBS, Anti-WS
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
10B8, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, bovine, human, chicken
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ELN(2006)
Specificità
Recognizes human Elastin. The antibody is also reactive with elastin from chicken, and bovine and mouse. Antibody specificity has been determined by immunoblotting of purified chick tropoelastin and immunoprecipitation of tritium-labeled chick tropoelastin from extracts of chick aorta organ cultures.
Immunogeno
Tropoelastin from 17-day old lathyric chick embryo aortae, extracted an purified according to the method of Rich and Foster (1982) Meth. Enzymol. 82: 665-673.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Struttura cellulare
Immunoblotting
RIA
Le diluizioni di lavoro ottimali devono essere determinate dall′utente finale.
L′anticorpo anti-NR1, CT permette di rilevare i livelli di NR1 ed è stato citato in letteratura e convalidato per IC, IP e WB.
Sottocategoria di ricerca
Proteine dell′ECM
Descrizione del bersaglio
66 kDa
Stato fisico
Formato: purificato
Immunoglobulina murina purificata con proteina A in fosfato di sodio 20 mM, NaCl 250 mM, pH 7,6, con azoturo di sodio allo 0,1% come conservante.
Purificazione con proteina A
Stoccaggio e stabilità
A 2–8 °C si conserva per 1 anno dalla data di spedizione. Per massimizzare la quantità di prodotto recuperato, centrifugare il contenitore originale una volta scongelato prima di togliere il tappo.
Risultati analitici
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Visita l’Archivio dei documenti
Thomas J Kean et al.
Connective tissue research, 57(4), 319-333 (2016-04-30)
To determine the effect of reduced (5%) oxygen tension on chondrogenesis of auricular-derived chondrocytes. Currently, many cell and tissue culture experiments are performed at 20% oxygen with 5% carbon dioxide. Few cells in the body are subjected to this supra-physiological
Fumiaki Sato et al.
Clinical biochemistry, 39(7), 746-753 (2006-05-13)
It is known that elastin mRNA is transcribed from a single gene. The variety of tropoelastin isoforms results from multiple alternative splicing of the primary transcript. The purpose of this study was to investigate the characteristics of elastic fiber assembled
Elastin exhibits a distinctive temporal and spatial pattern of distribution in the developing chick limb in association with the establishment of the cartilaginous skeleton.
Hurle, J M, et al.
Journal of Cell Science, 107 ( Pt 9), 2623-2634 (1994)
Long-term stability and safety of transgenic cultured epidermal stem cells in gene therapy of junctional epidermolysis bullosa.
De Rosa, L; Carulli, S; Cocchiarella, F; Quaglino, D; Enzo, E; Franchini, E; Giannetti et al.
Stem Cell Reports null
Qirui Hu et al.
Matrix biology : journal of the International Society for Matrix Biology, 29(7), 621-628 (2010-07-06)
Heterozygous elastin gene mutations cause autosomal dominant cutis laxa associated with emphysema and aortic aneurysms. To investigate the molecular mechanisms leading to cutis laxa in vivo, we generated transgenic mice by pronuclear injection of minigenes encoding normal human tropoelastin (WT)