MAB2053
Anti-Disialoganglioside GD3 Antibody, clone MB3.6
clone MB3.6, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
GD3 Antibody
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MB3.6, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG3
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunofluorescence of cells in culture
Flow cytometry: 1-2 μg per 10E6 cells
Lysis of GD3 positive (melanoma) cells in presence of complement (Cheresh et al., 1985).
Induction of antibody dependent cellular cyotoxicity (ADCC) {Ortaldo JR et al 1987 J Immunol 138(10):3566-3572.
TLC analysis: Sjoberg, ER (1995) J. Biol. Chem. 270(7):2921-2930.{http://www.jbc.org/cgi/content/full/270/7/2921}
Optimal working dilutions must be determined by end user.
WGK 2