Documenti fondamentali
MAB201P
Sigma-Aldrich
Anticorpo di topo anti-catena leggera di coniglio, coniugato con HRP
Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Anti-coniglio con HRP, Anticorpo per la rivelazione della catena leggera, Rivelazione della catena leggera di coniglio
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
peroxidase conjugate
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
monoclonal
Reattività contro le specie
rabbit
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Le molecole degli anticorpi sono costituite tipicamente da due catene leggere legate in modo covalente a una coppia di catene pesanti. Le catene leggere sono di due tipi, indicate con le lettere dell′alfabeto greco kappa e lambda. Le catene leggere kappa e lambda sono lunghe circa 250 amminoacidi e la loro massa media è di circa 25 kDa. Il rapporto tra kappa e lambda nella popolazione delle immunoglobuline varia a seconda della specie.
Specificità
L′anticorpo presenta forte reattività con anticorpi primari nativi, principalmente con le catene leggere kappa. Non adatto per la rivelazione delle catene leggere lambda. L′anticorpo non reagisce con la catena pesante delle IgG di coniglio. L′anticorpo è stato testato mediante saggio ELISA e adsorbito per garantire reattività crociata minima con immunoglobuline di uomo, topo, ratto, capra, pecora, cavallo, bovino e criceto armeno.
Reattività crociata minima con uomo, topo, ratto, capra, pecora, cavallo, bovino e criceto armeno.
Immunogeno
Epitopo: catena leggera kappa
Preparato utilizzando la catena leggera di IgG di coniglio.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Anticorpi secondari & di controllo
Rivela le catene leggere di coniglio con questo anticorpo di topo anti-catene leggere di coniglio, coniugato con HRP, convalidato per saggi ELISA, WB, IC e IH.
Sottocategoria di ricerca
Anticorpi secondari frammento-specifici
Western blotting: 1:5.000 -1:100.000 con substrati cromogenici 1:10.000 -1:200.000 con substrati per ECL
ELISA: 1:5.000 -1:100.000
Immunoistochimica: 1:500 - 1:5.000
Immunocitochimica: 1:500 - 1:5.000
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni di lavoro ottimali.
Descrizione del bersaglio
25 kDa
Stato fisico
Purificato da antisiero mediante procedure cromatografiche. Liofilizzato in fosfato di sodio 0,01 M, NaCl 0,25 M, pH 7,6 e BSA 15 mg/mL come stabilizzante.
Siero
Stoccaggio e stabilità
Mantenere il prodotto liofilizzato a 2°-8°C per un massimo di 12 mesi. Dopo la ricostituzione, il prodotto liquido è stabile per sei settimane se mantenuto al buio a 2°-8°C in forma non diluita. Ricostituire con acqua distillata (aggiungendo 0,5 mL di acqua si ottiene una concentrazione finale di 1 mg/mL). Per conservare più a lungo il prodotto dopo la ricostituzione, aggiungere un egual volume di glicerolo per ottenere una concentrazione finale di glicerolo al 50%, quindi conservare a -20°C in aliquote non diluite per un massimo di 12 mesi. Si sottolinea che dopo l′aggiunta del glicerolo la concentrazione della proteina (e dei sali del tampone) si dimezza rispetto alla soluzione iniziale. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento. Tenere al riparo dalla luce.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Transmembrane peptides used to investigate the homo-oligomeric interface and binding hotspot of latent membrane protein 1.
Deanne W Sammond,Catherine Joce,Ryan Takeshita,Sarah E McQuate,Nilanjan Ghosh et al.
Biopolymers null
Amar M Singh et al.
Cell stem cell, 10(3), 312-326 (2012-03-06)
A general mechanism for how intracellular signaling pathways in human pluripotent cells are coordinated and how they maintain self-renewal remain to be elucidated. In this report, we describe a signaling mechanism where PI3K/Akt activity maintains self-renewal by restraining prodifferentiation signaling
Aneta Dobierzewska et al.
PloS one, 11(6), e0157221-e0157221 (2016-06-11)
Preeclampsia (PE), is a serious pregnancy disorder characterized in the early gestation by shallow trophoblast invasion, impaired placental neo-angiogenesis, placental hypoxia and ischemia, which leads to maternal and fetal morbidity and mortality. Here we hypothesized that angiogenic sphingosine kinase-1 (SPHK1)/sphingosine-1-phosphate
Asunción Muñoz-Silvestre et al.
The American journal of pathology, 190(6), 1188-1210 (2020-03-24)
Despite the enormous efforts made to achieve effective tools that fight against Staphylococcus aureus, the results have not been successful. This failure may be due to the absence of truly representative experimental models. To overcome this deficiency, the present work
María Rodríguez-Muñoz et al.
Translational psychiatry, 7(12), 1291-1291 (2017-12-19)
The activity of certain G protein-coupled receptors (GPCRs) and of glutamate N-Methyl-D-aspartate receptors (NMDARs) is altered in both schizophrenia and depression. Using postmortem prefrontal cortex samples from subjects with schizophrenia or depression, we observed a series of opposite changes in