Key Documents
MAB1978
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-integrina αV, clone LM142
ascites fluid, clone LM142, Chemicon®
Sinonimo/i:
CD51
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
LM142, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1
Compatibilità
not suitable for activity/function inhibition
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITGAV(3685)
Specificità
Rileva l′integrina alfa-V.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Struttura cellulare
Immunoistochimica (solo per fissazione con acetone) 1:1000
Immunofluorescenza e immunoprecipitazione.
MAB1978 è non-bloccante.
Le diluizioni di lavoro ottimali devono essere determinate dall′utente finale.
Rileva l′integrina αV utilizzando questo anticorpo anti-integrina αV, clone LM142 validato per l'uso in IP, IH.
Sotto categoria di ricerca
Integrine
Stoccaggio e stabilità
Conservare a -20°C per un massimo di 12 mesi. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
Masako Ueda et al.
Biomaterials, 31(25), 6394-6399 (2010-06-12)
We previously showed that blood outgrowth endothelial cells (BOECs) had a high affinity for polyurethane (PU) covalently configured with cholesterol residues (PU-Chol). However, the molecular mechanisms responsible for this enhanced affinity were not determined. CD47, a multifunctional transmembrane glycoprotein involved
Tatiana Gianni et al.
PLoS pathogens, 9(12), e1003806-e1003806 (2013-12-25)
Herpes simplex virus (HSV)--and herpesviruses in general--encode for a multipartite entry/fusion apparatus. In HSV it consists of the HSV-specific glycoprotein D (gD), and three additional glycoproteins, gH/gL and gB, conserved across the Herpesviridae family and responsible for the execution of
Tobias G Kapp et al.
Scientific reports, 7, 39805-39805 (2017-01-12)
Integrins, a diverse class of heterodimeric cell surface receptors, are key regulators of cell structure and behaviour, affecting cell morphology, proliferation, survival and differentiation. Consequently, mutations in specific integrins, or their deregulated expression, are associated with a variety of diseases.
Different integrins mediate cell spreading, haptotaxis and lateral migration of HaCaT keratinocytes on fibronectin.
L Koivisto, K Larjava, L Hakkinen, V J Uitto, J Heino, H Larjava
Cell Adhesion and Communication null
Adina Borbély et al.
Pharmaceutics, 11(4) (2019-04-04)
Cryptophycins are potent tubulin polymerization inhibitors with picomolar antiproliferative potency in vitro and activity against multidrug-resistant (MDR) cancer cells. Because of neurotoxic side effects and limited efficacy in vivo, cryptophycin-52 failed as a clinical candidate in cancer treatment. However, this