MAB1961F
Anti-Integrin αVβ5 Antibody, clone P1F6, FITC conjugated
clone P1F6, Chemicon®, from mouse
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
FITC conjugate
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
P1F6, monoclonal
Reattività contro le specie
human, chicken
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
Compatibilità
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITGAV(3685)
Categorie correlate
Applicazioni
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2