Documenti fondamentali
MAB1961
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-integrina αVβ5, clone P1F6
clone P1F6, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Anti-CD51, Anti-MSK8, Anti-VNRA, Anti-VTNR
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
P1F6, monoclonal
Reattività contro le specie
human, chicken
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1
Compatibilità
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITGAV(3685)
Descrizione generale
Il prodotto di questo gene appartiene alla famiglia delle catene alfa delle integrine. Le integrine sono proteine integrali di membrana eterodimeriche composte da una catena alfa e da una catena beta. Questo gene codifica la catena dell′integrina alfa V. Il dominio extracellulare della catena alfa V subisce una scissione post-traduzionale a creare catene leggere e pesanti legate da ponti disolfuro che, unendosi alla beta 1, formano un recettore della fibronectina. Oltre a svolgere un ruolo di rilievo nei processi di adesione, le integrine sono note per la loro partecipazione alla segnalazione mediata dalla superficie cellulare.
Specificità
Reagisce con l'integrina alfaVbeta5 umana.
Immunogeno
Cellule UCLA P3 umane (carcinoma polmonare)
Applicazioni
Categoria di ricerca
Struttura cellulare
Inibizione dell'adesione di cellule HT29 alla vitronectina: >1:1.000
Inibizione dell'adesione di cellule di carcinoma e melanoma alla vitronectina.
Immunoistochimica: da utilizzare su tessuti fissati con acetone o paraformaldeide. (La colorazione dei tessuti fissati in formalina RICHIEDE la bollitura delle sezioni di tessuto in EDTA 1mM, pH 8,0, per 10-20 minuti, seguita da raffreddamento a temperatura ambiente per 20 minuti).
Immunocitochimica: 1:1.500. Per impiego su carcinomi umani, epitelio normale e cheratinociti (solo fissati con acetone).
Immunoprecipitazione
FACS
EIA
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni finali ottimali.
Questo anticorpo anti-integrina αVβ5, clone P1F6, è convalidato per la rilevazione dell′integrina αVβ5 in FC, IC, IH, IP, FUNC.
Sotto categoria di ricerca
Integrine
Stato fisico
Formato: purificato
Immunoglobulina murina purificata con proteina A in fosfato di sodio 20 mM, NaCl 250 mM, pH 7,6, con azoturo di sodio allo 0,1% come conservante.
Purificato con proteina A
Stoccaggio e stabilità
A 2–8 °C si conserva per 1 anno dalla data di spedizione. Per massimizzare la quantità di prodotto recuperato, centrifugare il contenitore originale una volta scongelato prima di togliere il tappo.
Risultati analitici
Controllo
Epitelio, cheratinociti
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Dendritic cell activation by sensing Mycobacterium tuberculosis-induced apoptotic neutrophils via DC-SIGN.
Hedlund S, Persson A, Vujic A, Che KF, Stendahl O, Larsson M
Human immunology null
Integrins in metastatic adenoid cystic carcinoma.
A J Lyons, J Jones X-T Xie, A J Lyons, J Jones X-T Xie, A J Lyons, J Jones X-T Xie
International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery null
Overexpression of Hsp27 affects the metastatic phenotype of human melanoma cells in vitro.
Aldrian, S; Trautinger, F; Frohlich, I; Berger, W; Micksche, M; Kindas-Mugge, I
Cell Stress & Chaperones null
Endocytosis and nuclear trafficking of adeno-associated virus type 2 are controlled by rac1 and phosphatidylinositol-3 kinase activation.
Sanlioglu, S; Benson, PK; Yang, J; Atkinson, EM; Reynolds, T; Engelhardt, JF
Journal of virology null
Active targeting of RGD-conjugated bioreducible polymer for delivery of oncolytic adenovirus expressing shRNA against IL-8 mRNA.
Kim, J; Nam, HY; Kim, TI; Kim, PH; Ryu, J; Yun, CO; Kim, SW
Biomaterials null