MAB1934
Anti-Fibronectin Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, 784A2A6
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anti-Fibronectin Antibody, cell binding peptide, clone 784A2A6, purified antibody, clone 784A2A6, Chemicon®
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
784A2A6, monoclonal
Reattività contro le specie
human, chicken
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
chicken ... Fn1(396133)
human ... FN1(2335)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Microscopy
Western blotting at 1-5 μg/mL
Cellular Adhesion Studies
Note: Dilution without addition of carrier protein may cause denautration or adherence of the antibody to the vial. Dilution into a 1% bovine serum albumin containing buffer is recommended.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
ECM Proteins
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2