Documenti fondamentali
MAB11004
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-hnRNP Q, clone 7A11.2
clone 7A11.2, from mouse
Sinonimo/i:
heterogeneous nuclear ribonucleoprotein Q-like, Synaptotagmin-binding, cytoplasmic RNA-interacting protein, Glycine- and tyrosine-rich RNA-binding protein, GRY-RBP, NS1-associated protein 1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
7A11.2, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SYNCRIP(10492)
Descrizione generale
La ribonucleoproteina nucleare eterogenea simile a Q, comunemente indicata come hnRNP Q, è presente in tre diverse isoforme derivate dallo splicing alternativo dello stesso gene. Questa proteina che lega l'RNA è coinvolta nel controllo dello splicing del precursore dell'mRNA per la proteina SMN (Survival of Motor Neuron). Le mutazioni con perdita di funzione di SMN sono associate all'atrofia muscolare spinale (SMA), una comune malattia neurodegenerativa. È stato dimostrato che le proteine hnRNP Q interagiscono con SMN, e questa interazione è necessaria per uno splicing efficiente del pre-mRNA in vitro. I dati oggi disponibili suggeriscono che hnRNP Q sia un modulatore dello splicing di SMN.
Immunogeno
Proteina ricombinante full-length corrispondente alla proteina hnRNP Q umana.
Applicazioni
L′anticorpo anti-hnRNP Q, clone 7A11.2, è un anticorpo monoclonale di topo per la rivelazione della proteina hnRNP Q, denominata anche ribonucleoproteina nucleare eterogenea simile a Q e il suo uso è stato convalidato per saggi di WB & ICC.
Western blotting: un lotto rappresentativo alla concentrazione di 1 µg/mL ha permesso di rilevare hnRNP Q in 10 µg di lisato di cellule PC-12 ed HEK293.
Immunocitochimica: un lotto rappresentativo alla diluizione 1:500 ha permesso di rivelare hnRNP Q in cellule NIH/3T3, A431 ed HeLa.
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisato di cellule NIH/3T3.
Saggio di Western blotting: questo anticorpo alla concentrazione di 1 µg/mL ha permesso di rivelare hnRNP Q in 10 µg di lisato di cellule NIH/3T3.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a circa 59 kDa. In alcuni lisati possono essere osservate più isoforme.
Stato fisico
Formato: purificato
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1