MAB1056
Anti-Neutrophil Elastase Antibody, clone AHN-10
ascites fluid, clone AHN-10, Chemicon®
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
AHN-10, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
radioimmunoassay: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SERP1(27230)
Specificità
Applicazioni
Immunocytochemistry
RIA
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Inflammation & Immunology
Inflammation & Autoimmune Mechanisms
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1