Key Documents
LSKMTAE50
Millipore
Tampone TAE modificato, concentrazione 50x, 500 mL
Sinonimo/i:
Tampone TAE modificato 50x, Tampone TAE modificato, concentrazione 50x
About This Item
Codice UNSPSC:
41116129
NACRES:
NA.25
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 500 mL
Produttore/marchio commerciale
Montage®
tecniche
molecular cloning: suitable (BAC prep)
molecular cloning: suitable (plasmid miniprep)
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Il Kit Montage DNA Gel Extraction consente di recuperare da 100 a 10.000 pb di DNA da porzioni di gel di agarosio con soli 10 minuti di centrifugazione.
Applicazioni
Adatto per l′uso nel kit Montage DNA Gel Extraction
Componenti
Tampone TAE, concentrazione 50x, 500 mL
Stato fisico
Concentrato 50x
Stoccaggio e stabilità
I reagenti devono essere conservati a 15 °C-30 °C.
Note legali
MONTAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2