LSKMAGN01
Kit di microsfere magnetiche PureProteome NHS FlexiBind
NHS FlexiBind beads are suitable for Immunoprecipitations, purifying nucleic acids, isolating cells and organelles, performing protein-protein interaction studies and many other applications.
About This Item
Codice UNSPSC:
41116133
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.56
Prodotti consigliati
Confezionamento
kit of 0.5 mL beads
Produttore/marchio commerciale
PureProteome
tecniche
protein purification: suitable
Dimensione particelle
10 μm
Capacità
>17 μmol/mL, settled beads binding capacity (NHS)
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Le microsfere magnetiche PureProteome NHS (N-idrossisuccinimmide) FlexiBind forniscono ai ricercatori la flessibilità necessaria per legare il legante di loro scelta. L′unico prerequisito è che la molecola contenga un gruppo amminico primario libero. Le microsfere NHS FlexiBind sono indicate per le immunoprecipitazioni, la purificazione di acidi nucleici, l'isolamento di cellule e organelli, l'esecuzione di studi di interazione proteina-proteina e molte altre applicazioni.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Tutte
Tutte
Componenti
Microsfere magnetiche NHS, sospensione al 20%, 0,5 mL; filtri centrifughi Amicon® Ultra-0.5, MWCO 30,000; tampone di equilibrazione, 5 mL; tampone di accoppiamento e lavaggio, 25 mL; tampone di quenching, 5 mL
Note legali
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Punto d’infiammabilità (°F)
53.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
12 °C
I clienti hanno visto anche
Darryl A Wesener et al.
eLife, 10 (2021-03-09)
Methods for measuring gut microbiota biochemical activities in vivo are needed to characterize its functional states in health and disease. To illustrate one approach, an arabinan-containing polysaccharide was isolated from pea fiber, its structure defined, and forward genetic and proteomic