Documenti fondamentali
LSKMAGLM02
Millipore
Microsfere magnetiche leganti Ig lambda PureProteome
The PureProteome Lambda Ig Binder Magnetic Bead System is a powerful system that helps researchers purify all Immunoglobulins with high specificity.
Sinonimo/i:
Microsfere magnetiche PureProteome, Microsfere magnetiche leganti Ig (lambda)
About This Item
Codice UNSPSC:
41116133
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.56
Confezionamento
pkg of 2 mL
Produttore/marchio commerciale
PureProteome
tecniche
protein purification: suitable (antibody)
Dimensione particelle
10 μm
Capacità
≥2.0 μg/μL, slurry binding capacity (lambda IgG)
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Il sistema a microsfere magnetiche PureProteome Ig Kappa Binder è una soluzione potente che consente ai ricercatori di purificare tutte le immunoglobuline (IgG, IgA, IgM, IgE e IgD) con elevata specificità. Consente inoltre di purificare/separare la porzione Fab dalla porzione Fc delle immunoglobuline.
Applicazioni
Le sferette magnetiche PureProteome Ig Kappa Binder sono indicate per la purificazione di anticorpi e di proteine.
Caratteristiche e vantaggi
  • Le microsfere magnetiche PureProteome possono essere usate manualmente o con sistemi automatici.
  • Indicate per la preparazione di campioni a bassa, media o alta produttività.
  • I ricercatori possono processare più campioni in parallelo, risparmiando così tempo e denaro.
  • Le microsfere magnetiche PureProteome possiedono proprietà paramagnetiche che le rendono ideali per i sistemi automatici.
Note legali
PureProteome is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
PureProteome™ Protein A and G Magnetic beads provide a rapid and reproducible means to purify immunoglobulins (IgG) using the KingFisher Duo particle processor.