Key Documents
IX700XPKT1
Milli-Q
Kit di cartucce per sistemi di purificazione Milli-Q® IX
This product is replaced with IX700XPKIT. Search to Explore!
About This Item
Codice UNSPSC:
41104212
NACRES:
NB.85
Livello qualitativo
Composizione
Soda lime (for CO2 removal)
Confezionamento
pkg of 1 kit
Produttore/marchio commerciale
Milli-Q® IX
Compatibilità
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
Descrizione generale
Questo kit di parti di ricambio per la purificazione dell′acqua contiene
  • la cartuccia di pretrattamento IPAK GARD® 3-5, che rimuove in maniera efficiente colloidi, particelle, cloro libero e sostanze organiche, per proteggere la membrana ad osmosi inversa (RO) e assicurare prestazioni del sistema migliorate
  • il filtro di sfiato del serbatoio, riprogettato per essere integrato alla perfezione e assicurare una protezione dai contaminanti aerodispersi ancora più efficace.
Applicazioni
Per una protezione ottimale della membrana RO in tracce e per una protezione avanzata dai contaminanti aerodispersi.
Caratteristiche e vantaggi
Il blocco di pretrattamento IPAK Gard® 3-5 contiene:
  • carbone attivo per la protezione dal cloro libero e dalle sostanze organiche.
  • filtro di profondità per la protezione da particolati e colloidi.
  • il 63% dei fornitori di componenti delle cartucce IPAK Quanta® e IPAK Meta incluse in questo kit ha ottenuto la certificazione ISO 14001 per il proprio Sistema di gestione ambientale.
Il filtro di sfiato del serbatoio contiene:
  • carbone attivo per la rimozione dei composti organici volatili
  • calce sodata per la rimozione della CO2
  • filtro a membrana per evitare che particolati e batteri entrino nel serbatoio.
Note legali
IPAK GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany