IPVH08130
Immobilon® -P PVDF Membrane
10 sheets, 8.5 cm x 13.5 cm, 0.45 µm pore size, transfer membrane
Sinonimo/i:
Immobilon-P membrane
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Immobilon®-P PVDF Membrane, 10 sheets, 8.5 cm x 13.5 cm, 0.45 µm pore size, Hydrophobic PVDF Transfer Membrane for western blotting.
Materiali
PVDF membrane
plain filter
white filter
Livello qualitativo
Caratteristiche
hydrophobic
Produttore/marchio commerciale
Immobilon®
tecniche
dot blot: suitable
western blot: suitable
Lungh. × largh. filtro
8.5 cm × 13.5 cm
Dimensione pori
0.45 μm pore size
Capacità
160 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
215 μg/cm2 adsorption capacity (BSA)
294 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
Compatibilità
for use with Amido black
for use with CPTS
for use with Colloidal gold
for use with Coomassie brilliant blue
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby
for use with Toluidine blue
for use with Transillumination
Metodo di rivelazione
chemiluminescent
colorimetric
fluorometric
radioactive
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13