HVHP02500
Filtri a membrana Durapore,® 0,45 µm
Durapore®, filter diam. 25 mm, hydrophobic
Sinonimo/i:
Filtri a membrana in PVDF, pori da 0,45 μm
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PVDF membrane
plain filter
white filter
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophobic
Produttore/marchio commerciale
Durapore®
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
Parametri
>2.6 mL/min-cm2 water flow rate
20 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
Diametro
25 mm
Diam. filtro
25 mm
Spessore
125 μm
Estraibili (gravimetria)
0.5%
Indice di rifrazione
n/D 1.42
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.45 μm pore size
75 % porosity
Punto di bolla
≥0.6 bar, air with methanol at 23 °C
Categoria alternativa più verde
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Applicazioni
- Chiarificazione dell′aria
- Filtrazione di gas e solventi