Key Documents
HGEP04710
Millipore
Filtri a disco Express SHC da 47 mm, 0,5/2,0 µm, con Typar, 10 pz.
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
Materiali
polyethersulfone
Nome Commerciale
Millipore Express®
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millipore Express®
tecniche
sterile filtration: suitable
Diam. filtro
47 mm
Matrice
Millipore Express® SHC
pore size
0.5/0.2 μm pore size
Altre note
Indicazioni per l′uso
  • Capacità di ritenzione: microrganismi
  • Modalità d′azione: filtrazione (per esclusione dimensionale)
  • Applicazioni: bioprocesso
  • Uso previsto: riduzione o rimozione di microrganismi/carica microbica
  • Istruzioni per l′uso: consultare il Manuale d′uso: “Istruzioni per la bagnatura delle unità filtranti con membrana MILLIPORE EXPRESS®
  • Indicazioni per la conservazione: consultare la guida all′uso dei filtri con membrana MILLIPORE EXPRESS®
  • Istruzioni per lo smaltimento: smaltire in conformità alle normative nazionali, regionali e locali vigenti.
Note legali
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany