Key Documents
HG00BX15
Millipore
Potassium tellurite
1% (solution)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
K2TeO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
253.79
Codice UNSPSC:
41171614
Confezionamento
pkg of 10 ea (HG00BX15.PK)
Concentrazione
1% (solution)
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
O=[Te](O)O
InChI
1S/H2O3Te/c1-4(2)3/h(H2,1,2,3)
SITVSCPRJNYAGV-UHFFFAOYSA-N
WGK 2