Documenti fondamentali
GSTF04700
Millipore
Filtri a membrana MCE con pori da 0,22 μm
MF-Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white, Triton-free
Sinonimo/i:
Filtro a membrana MF-Millipore, privo di Triton, pori da 0,22 µm
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiali
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
MF-Millipore
Millipore
Parametri
18 mL/min-cm2 water flow rate
2 L/min-cm2 air flow rate
75 °C max. temp.
Diam. filtro
47 mm
Spessore
150 μm
Estraibili (gravimetria)
<2%
Colore
white
Indice di rifrazione
n/D 1.51
Matrice
MF-Millipore
Dimensione pori
0.22 μm pore size
75 % porosity
Capacità
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
Punto di bolla
≥3.52 bar, air with water at 23 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Applicazioni
  • Soluzioni biologiche
  • Contatto con cellule
  • Volumi estremamente ridotti che necessitano di superfici prive di tensioattivi
  • Isolamento di particelle pseudovirali in acque reflue
  • Microplastiche nelle acque di grado analitico
  • Binding di acidi nucleici, incluso l′eDNA
Altre note
Indicazioni per l′uso
  • Capacità di ritenzione: microrganismi
  • Modalità d′azione: filtrazione (per esclusione dimensionale)
  • Applicazioni: comuni filtrazioni di laboratorio
  • Uso previsto: ritenzione o rimozione di contaminanti biologici
  • Istruzioni per l′uso: la filtrazione sterilizzante di un liquido attraverso una membrana con pori della dimensione di 0,2 μm (o più piccoli) rimuove in modo efficace i contaminanti biologici, inclusi batteri, muffe e lieviti. Per la ritenzione selettiva di contaminanti biologici più grandi, si può usare la filtrazione del liquido attraverso membrane con pori della dimensione di 0,45 μm (o più grandi) per trattenere i microrganismi da mettere successivamente in coltura e analizzare
  • Indicazioni per la conservazione: conservare in luogo asciutto al riparo dalle fonti di calore
  • Indicazioni per lo smaltimento: smaltire in conformità alle normative nazionali, regionali e locali vigenti.
Note legali
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3