GR13L
Anti-EGFR (Ab-3) Mouse mAb (225)
lyophilized, clone 225, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-EGF-R
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
225, monoclonal
Stato
lyophilized
non contiene
preservative
Reattività contro le specie
human
Non deve reagire con
rat, mouse
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... EGFR(1956)
mouse ... Egfr(13649)
rat ... Egf(25313)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Neutralization Studies (2 µg/ml, see comments and application references)
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Risultati analitici
HL-60 cells
A431 cells
Altre note
Reynolds, F.H., et. al 1981. Nature292, 259.
Ushiro, H. and Cohen, S. 1980. J. Biol. Chem.255, 8363.