GF39
Anti-HGF (Scatter Factor) (Ab-1) Mouse mAb (4C12.1)
liquid, clone 4C12.1, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-Hepatocyte Growth Factor, Anti-SF, Anti-Hepatopoeitin A, Anti-Scatter Factor, Anti-Scatter Factor, Anti-Hepatocyte Growth Factor, Anti-SF, Anti-Hepatopoeitin A
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4C12.1, monoclonal
Stato
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Isotipo
IgG2b
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HGF(3082)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunoprecipitation (10 µl/mg protein lysate)
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Risultati analitici
Endothelial cells, Kupffer cells, or macrophages
Altre note
Bardelli, A. and Comoglio, P.M. 1997. Ciba Found. Symp.212, 133.
Birchmeier, C., et al. 1997. Ciba Found. Symp.212, 16.
Jiang, W.G. and Hiscox, S. 1997. Histol. Histopathol.12, 537.
Matsumoto, K. and Nakamura, T. 1997. Ciba Found. Symp.212, 198.
Rosen, E.M., et al. 1997. Ciba Found. Symp.212, 215.
Vande Woude, G.F., et al. 1997. Ciba Found Symp.212, 119.
WGK 1