Documenti fondamentali
GF302
Sigma-Aldrich
BMP-4,proteina ricombinante umana, esente da componenti di origine animale
Bone morphogenetic protein 4 (BMP4) is a TGFβ superfamily lig& that is widely expressed from early embryogenesis through adulthood. The Recombinant animal free human BMP-4 protein is manufactured using all non-animal reagents.
Sinonimo/i:
BMP4, Bone morphogentic protein-4, DVR-4
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
Ricombinante
expressed in E. coli
Livello qualitativo
Saggio
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
Impurezze
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1EU/μg)
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Descrizione generale
La proteina morfogentica ossea 4 (BMP4) è un ligando della superfamiglia TGFβ ampiamente espresso dall'embriogenesi precoce all'età adulta. Svolge un ruolo importante nella formazione del mesenchima, nella determinazione dell'epidermide, nella soppressione dell'induzione neurale, nello sviluppo di più organi e nella riparazione dei tessuti. Come la BMP-7, la BMP-4 è coinvolta nello sviluppo e nel mantenimento di ossa e cartilagini. La ridotta espressione della BMP-4 è associata a diverse malattie ossee, tra cui la malattia ereditaria fibrodisplasia ossificans progressiva.
La BMP4 ricombinante umana priva di componenti di origine animale è una proteina omodimerica completamente attiva costituita da due subunità di 107 aminoacidi che corrispondono agli aminoacidi 303-408 del precursore della BMP-4 a lunghezza completa.
Origine del prodotto: E. coli.
Specificità
Reattività crociata
Topo
Applicazioni
Categoria di ricerca
Ricerca su cellule staminali
Sottocategoria di ricerca
Fattori di crescita & recettori
Qualità
Saggio di attività biologica: stabilita sulla base della sua capacità di indurre la produzione di fosfatasi alcalina da parte di cellule ATDC-5. La ED50 attesa per questo effetto è di 5-10 ng/ml/mL.
Stato fisico
Il BMP-4 ricombinante umano animal free è prodotto utilizzando esclusivamente reagenti non derivati da animali.
Il prodotto viene filtrato su un filtro da 0,2 micron prima della liofilizzazione.
Stoccaggio e stabilità
Mantenere a -20°C per un massimo di 6 mesi dalla data di ricevimento.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1