GF113
Transforming Growth Factor-β2 human
>95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in Baculovirus infected High-5 cells suitable for cell culture
Sinonimo/i:
TGF-beta2
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Transforming Growth Factor-β2 Protein, Recombinant human, Transforming Growth Factor-beta2 (TGF-beta2) is a member of a superfamily of homologous, disulfide-linked, homodimeric proteins that regulate the proliferation & differentiation of normal & transformed cells.
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Saggio
>95% (SDS-PAGE)
Attività specifica
≥5 x 10e6 U/mg
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
<0.1 ng/μg Endotoxin (of TGF-Beta2; 1EU/ug)
input
sample type mesenchymal stem cell(s)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Informazioni sul gene
human ... TGFB2(7042)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1