FCMAB141A4
Anticorpo anti-SSEA3, clone MC-631, coniugato con Alexa 488 Milli-Mark®
Milli-Mark®, from rat
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Coniugato
ALEXA FLUOR™ 488
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Milli-Mark®
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgM
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FUT4(2526)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Ricerca su cellule staminali
Differenziazione precoce & di cellule pluripotenti
Qualità
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Cellule 2102 EP.
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2