Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
MAB4381
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-TRA-1-81, clone TRA-1-81
clone TRA-1-81, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Clone TRA-1-81 Antibody, TRA-1-81 Detection Antibody
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
TRA-1-81, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
input
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
Isotipo
IgM
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Le cellule di carcinoma embrionale (EC) umano sono le cellule staminali dei teratocarcinomi e sono componenti chiave dei tumori a cellule germinali (GCT). Il carcinoma embrionale, come tutte le cellule staminali pluripotenti umane, esprime gli antigeni TRA-1-60 e TRA-1-81 che, sebbene la loro identità molecolare sia sconosciuta, sono comunemente utilizzati come marcatori delle cellule staminali umane pluripotenti indifferenziate.
Specificità
Questo anticorpo reagisce con l′antigene TRA-1-81 espresso sulla superficie di cellule staminali di teratocarcinoma umano (EC), cellule germinali embrionali umane (EG) e cellule staminali embrionali umane (ES). Non si osserva alcuna immunoreattività con cellule EC, EG o ES murine. Entrambi gli anticorpi monoclonali anti-TRA-1-81 e anti-TRA-1-60 (MAB4360) riconoscono antigeni associati a un proteoglicano della matrice pericellulare. TRA-1-60 reagisce con un epitopo sensibile alla sialidasi, mentre TRA-1-81 reagisce con un epitopo ignoto della stessa molecola.
Immunogeno
Linea cellulare di carcinoma embrionale umano 2102Ep
Applicazioni
Categoria di ricerca
Ricerca su cellule staminali
Immunofluorescenza: un lotto precedente di questo anticorpo è stato utilizzato in IF.
ELISA: un lotto di questo anticorpo è stato utilizzato in un saggio di WB.
Immunoprecipitazione: un lotto di questo anticorpo è stato utilizzato in un saggio di IP.
Immunoistochimica: un lotto di questo anticorpo è stato utilizzato in un saggio di IH.
Citometria a flusso: si consiglia di partire da una concentrazione nel range di 10-20 µg/mL.
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni di lavoro ottimali.
L′anticorpo anti-TRA-1-81, clone TRA-1-81, consente di rilevare i livelli di TRA-1-81; è citato in letteratura e convalidato per l′impiego in WB, FC, IF, IP e IC.
Sottocategoria di ricerca
Cellule pluripotenti e differenziazione precoce
Descrizione del bersaglio
420/250 kDa
Stato fisico
Formato: purificato
Liquido in fosfato di potassio 0,05 M con NaCl 0,3 M, pH 8,0, e azoturo di sodio allo 0,05%.
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricevimento.
Risultati analitici
Controllo
Cellule staminali embrionali umane
Altre note
Concentrazione: la concentrazione specifica di ogni lotto è riportata sul Certificato d′Analisi corrispondente.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
Human embryonic stem cell lines derived from single blastomeres.
Irina Klimanskaya, Young Chung, Sandy Becker, Shi-Jiang Lu, Robert Lanza
Nature null
Sequential genetic modification of the hprt locus in human ESCs combining gene targeting and recombinase-mediated cassette exchange.
Alexandra I Di Domenico, Ioannis Christodoulou, Steve C Pells, Jim McWhir, Alison J Thomson
Cloning and Stem Cells null
James A Byrne et al.
PloS one, 4(9), e7118-e7118 (2009-09-24)
The derivation of induced pluripotent stem cells (iPSCs) provides new possibilities for basic research and novel cell-based therapies. Limitations, however, include our current lack of understanding regarding the underlying mechanisms and the inefficiency of reprogramming. Here, we report identification and
Disease-corrected haematopoietic progenitors from Fanconi anaemia induced pluripotent stem cells.
Raya, Angel, et al.
Nature, 460, 53-59 (2009)
Derivation, culture, and characterization of VUB hESC lines.
Mateizel I, Spits C, De Rycke M, Liebaers I, Sermon K
In Vitro Cellular & Developmental Biology. Animal null
Articoli
Skip weekend feedings. Defined serum-free and feeder-free expansion media for human pluripotent stem cells (ES and iPS cells). See publications and protocols.
The Simplicon™ RNA Reprogramming Technology is a next generation reprogramming system that uses a single synthetic, polycistronic self-replicating RNA strand engineered to mimic cellular RNA to generate human iPS cells.