EZFREAG57
Kit di reagenti EZ-Fluo™
For fluorescence-based microbial detection technology
Sinonimo/i:
Kit di colorazione in fluorescenza
About This Item
Codice UNSPSC:
41116130
eCl@ss:
32160606
NACRES:
NA.85
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
EZ-Fluo™
Confezionamento
pkg of -57 tests
Condizioni di stoccaggio
room temperature
tecniche
Rapid Sterility Testing: suitable
input
cell
applicazioni
food and beverages
Metodo di rivelazione
fluorometric
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
15-25°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Il kit di reagenti EZ-Fluo™ fa parte del sistema di rilevamento rapido EZ-Fluo™, specifico per l′identificazione precoce di eventi di contaminazione. Il kit è costituito da reagente di ricostituzione, reagente fluorescente, tampone di colorazione, sacca di conservazione in plastica e pipette per il trasferimento; permette di eseguire 57 test.Il metodo EZ-Fluo™ utilizza un particolare marker fluorescente, non distruttivo. Il reagente colorante viene applicato dopo la filtrazione e l′incubazione dei microrganismi recuperati. Inizialmente, il reagente non è fluorescente: è un enzima intracellulare ubiquo prodotto dalle cellule vive, con cui il reattivo viene in contatto, che, interagendo con il substrato, rilascia il fluoroforo. Il segnale si amplifica per accumulo del fluoroforo e può essere rilevato mediante il lettore EZ-Fluo™.
Applicazioni
Il kit di reagenti EZ-Fluo™, da usare come parte del sistema di rilevamento rapido EZ-Fluo™ propone un metodo efficace di rilevamento della contaminazione microbica in campioni filtrabili come le materie prime, i campioni di processo, i prodotti finali e i campioni ambientali.
Caratteristiche e vantaggi
- Rilevamento quantitativo di contaminanti rapida e accurata
- La procedura di colorazione non è distruttiva
- Un′alternativa valida alla rilevazione di contaminanti microbici
Note legali
EZ-FLUO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany