Documenti fondamentali
PD20047S0
Millipore
Piastre di Petri con Petri-Pad
sterile, Single use, diam. 47 mm, pkg of (150 units), For microbial analysis using 2 ml liquid medium
Sinonimo/i:
Piastre di Petri con tamponi assorbenti per filtrazione su membrana di microorganismi
About This Item
Codice UNSPSC:
41122101
eCl@ss:
32030209
NACRES:
NB.14
Materiali
cellulose pad(s)
clear device
polystyrene
Livello qualitativo
Sterilità
sterile
Caratteristiche
ready-to-use
Produttore/marchio commerciale
Petri-Pad
Confezionamento
pkg of (150 units)
tecniche
sterile filtration: suitable
Diametro
47 mm
Colore
clear
input
sample type cosmetics
sample type beer
sample type food(s)
sample type sport drink
sample type soft drink
sample(s) (environmental)
sample type cider
sample type beverage(s)
sample type bottled water
sample type wine
applicazioni
bioburden testing
(Beverages, Water)
Compatibilità
Membrane filtration
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Le piastre di Petri (47 mm) precaricate con tamponi assorbenti Petri-Pad sono unità di plastica monouso per la coltura di microrganismi catturati mediante filtrazione su membrana. Vengono utilizzate in combinazione con le nostre fiale di terreno liquido da 2 ml, disponibili in una vasta gamma di tipologie per analisi di lieviti e muffe, conte totali e identificazione e conta di microrganismi specifici come E. coli. Le piastre sono confezionate in sacchetti tubolari, in pile da 25 unità; la capacità di assorbimento del tampone assorbente è di 1,8-2,2 ml.
Applicazioni
Le piastre di Petri con tamponi assorbenti sono perfette per la coltura di microrganismi raccolti mediante filtrazione su membrana. Sono adatte per la determinazione della carica microbica di bevande e acqua e per le analisi microbiologiche di carattere generale.
Caratteristiche e vantaggi
  • Bordi con spigolo squadrato per facilitare l′apertura con una sola mano
  • Facilmente impilabili
  • Coperchi a tenuta per evitare la disidratazione dei terreni
Note legali
Petri-Pad is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany