Documenti fondamentali
EZBNZ3-160K
Millipore
Benzonase® Endonuclease ELISA Kit
detects and quantifies Benzonase nuclease in 50 μL bioprocessing samples
Sinonimo/i:
Kit per la rivelazione dell’endonucleasi
About This Item
Codice UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.84
product name
®, kit sufficient for 96 wells
Origine biologica
Serratia marcescens
Livello qualitativo
Confezionamento
kit of 1 × 96 wells
Parametri
50 μL sample volume (Overnight assay)
assay range
linearity: 84-111%
(94% Avarage)
recovery range: 117-130%
(124% Average)
sensitivity: 15.63 pg/mL
(LLOQ)
inter-assay cv: ≤8%
intra-assay cv: ≤8%
standard curve range: 0.015-1 ng/mL
tecniche
ELISASandwich: suitable
input
sample type cell culture supernatant
applicazioni
detection
research use
Metodo di rivelazione
colorimetric (450nm/590nm)
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Il kit ELISA Benzonase III ELISA è destinato all′individuazione dell′endonucleasi Benzonase da Serratia marcescens. Il test utilizza strisce di pozzetti per saggio ELISA, per un totale di 96 pozzetti; permette di analizzare 40 campioni in doppio, con rivelazione colorimetrica. Questo kit è prodotto negli USA, ma disponibile in tutto il mondo.
Categoria di ricerca - Analisi delle impurezze del processo
Sottocategoria di ricerca - Ricerca delle endonucleasi
Applicazioni
Per l′individuazione dell′endonucleasi Benzonase
Caratteristiche e vantaggi
  • Saggio ELISA a cattura
  • Sottoposto a verifiche avanzate.
  • Sufficiente per 40 campioni in doppio, con curva standard a 6 punti.
Note legali
Benzonase is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.