Documenti fondamentali
EX0273
Supelco
Specially Denatured Alcohol 3A
200 Proof
Sinonimo/i:
Specially Denatured Alcohol 3A
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2H6O
Peso molecolare:
46.07
Codice UNSPSC:
12352104
Livello qualitativo
Stato
liquid
Composizione
ethyl alcohol, 94.8-95.4 % (w/w)
methyl alcohol, 4.55-5.00 % (w/w)
Concentrazione
200 proof in alcohol (denatured)
Impurezze
≤0.0025% Acidity (as acetic acid)
Colore
APHA: ≤10
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
200 Proof
Applicazioni
200 Proof
Risultati analitici
Acidity (as acetic acid)0.0025% maxAssay: Ethyl alcohol, wt./wt. %94.8-95.4%Assay: Methyl alcohol, wt./wt. %4.55-5.00%Color (APHA)10APHA maxFusel oil constituentsNone detectedOdortypicalReducing substances (permanganate test)Passes testResidue after evaporation0.0025% maxSpecific Gravity at 60°F (15.56°C)0.7930-0.7950Suspended matterPasses testWater solubilityPasses testWater-insoluble matterPasses test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)