Documenti fondamentali
ECM642
Sigma-Aldrich
This In Vitro Vascular Permeability Assay kit employs a 96-well plate, and provides an efficient system for evaluating the effects of chemicals & drug compounds on endothelial cell adsorption, transport & permeability.
Sinonimo/i:
Endothelial cell model for permeability assay
About This Item
Codice UNSPSC:
12352207
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.32
Livello qualitativo
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
all
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
cell based assay: suitable
Metodo di rivelazione
fluorometric
Condizioni di spedizione
wet ice
Applicazioni
Categoria di ricerca
Struttura cellulare
Il kit per l'analisi della permeabilità vascolare in vitro di Millipore® offre un sistema efficiente per valutare gli effetti di sostanze chimiche e composti farmaceutici sull'adsorbimento, il trasporto e la permeabilità delle cellule endoteliali. È ideale per la misurazione dei composti che potrebbero alterare un monostrato endoteliale o un avere un azione protettiva su di esso. Ciascun kit per il saggio di permeabilità vascolare in vitro contiene i reagenti sufficienti per l′analisi di 96 campioni. Il kit per il saggio di permeabilità vascolare in vitro è destinato esclusivamente ad usi di ricerca; non usare in applicazioni diagnostiche o terapeutiche.
Componenti
Kit per l′analisi della permeabilità, 96 pozzetti, con rivestimento di collagene: una vaschetta ricevente a 96 pozzetti contenente 96 inserti per coltura cellulare a fondo poroso, connessi, pre-rivestiti con collagene di tipo I ottenuto da coda di ratto.
Vaschetta ricevente, 96-pozzetti: due piastre da 96 pozzetti.
Soluzione FITC-Destrano: due provette contenenti 250 µl.
Colorante per cellule: un flacone da 10 ml.
Piastra Nera, 96-pozzetti opachi: una piastra a 96 pozzetti.
Stoccaggio e stabilità
Conservare i componenti del kit a 2-8°C; utilizzare entro 4 mesi dalla data di ricevimento. Non congelare.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Peng Sun et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 382(3), 266-276 (2022-07-03)
Diabetic nephropathy is a leading cause of end-stage renal disease, characterized by endothelial dysfunction and a compromised glomerular permeability barrier. Dysregulation of the angiopoietin 1 (ANGPT1)/angiopoietin 2 (ANGPT2) signaling axis is implicated in disease progression. We recently described the discovery
Mohammad Shoeb et al.
Environmental research, 180, 108900-108900 (2019-11-13)
Inhalation of welding fume (WF) can result in the deposition of toxic metals, such as manganese (Mn), in the brain and may cause neurological changes in exposed workers. Alterations in telomere length are indicative of cellular aging and, possibly, neurodegeneration.