Key Documents
DX2515
Supelco
Drierite Indicating
size 8 mesh
Sinonimo/i:
desiccant
About This Item
Codice UNSPSC:
41123003
Forma fisica
granular
Misura
8 mesh
Dimensione particelle
8 mesh
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
8 Mesh
Applicazioni
8 Mesh
Note legali
Drierite is a trademark of W.A. Hammond Drierite Co., LTD
Pittogrammi
Health hazardEnvironment
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3