Documenti fondamentali
BR65810
BRAND® desiccator
size 200
About This Item
Codice UNSPSC:
41104510
NACRES:
NB.43
Descrizione
lid PC, base & desiccant tray PP
lid PC, base & desiccant tray PP
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 65810
Misura
200
Categorie correlate
Descrizione generale
Polycarbonate lid. PP base and desiccant tray. Venting stopper with non-return valve in lid. Seal between lid and base: polychlorobutadiene rubber (CK) O-ring, compressed by vacuum. Light-weight and easy to handle.
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKUGTIN
BR65810-1EA4061831866285