Documenti fondamentali
DX2508
Supelco
Drierite Indicating
Sinonimo/i:
desiccant
About This Item
Codice UNSPSC:
41123003
agenzia
suitable for EPA 1621
Stato
granular
Misura
6 mesh
Colore
blue
applicazioni
PFAS testing
Temperatura di conservazione
room temp
Applicazioni
6 Mesh
Risultati analitici
Description:Blue irregular granules
Note legali
Drierite is a trademark of W.A. Hammond Drierite Co., LTD
Pittogrammi
Health hazardEnvironment
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)