Documenti fondamentali
10843555001
Roche
Igromicina B
from Streptomyces hygroscopicus
Sinonimo/i:
Igromicina B
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H37N3O13
Numero CAS:
Peso molecolare:
527.52
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Origine biologica
Streptomyces hygroscopicus
Sterilità
non-sterile; 0.2 μm filtered
Saggio
80% (HPLC)
Stato
buffered aqueous solution
Composizione
Hygromycin B, >80% HPLC
Confezionamento
pkg of 20 mL (1 g)
Produttore/marchio commerciale
Roche
Concentrazione
50 mg/mL
tecniche
transfection: suitable
Stringa SMILE
CN[C@H]1C[C@@H](N)[C@H](O)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]3O[C@]4(O[C@H]([C@H](N)CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)O[C@H]23)[C@@H]1O
InChI
1S/C20H37N3O13/c1-23-7-2-5(21)9(26)15(10(7)27)33-19-17-16(11(28)8(4-25)32-19)35-20(36-17)18(31)13(30)12(29)14(34-20)6(22)3-24/h5-19,23-31H,2-4,21-22H2,1H3/t5-,6-,7+,8-,9+,10-,11+,12-,13+,14-,15-,16+,17+,18-,19+,20+/m1/s1
GRRNUXAQVGOGFE-XKIAHZFYSA-N
Descrizione generale
  • Formula: C20H37N3O13
  • LD50: 6 mg/kg nel topo (ev); 13 mg/kg nel porcellino d′India (ip); 63 mg/kg nel ratto (ip)
  • Peso molecolare: Mr = 527,5
  • Concentrazione di lavoro: 50-1.000 μg/mL in coltura cellulare. Una concentrazione usata spesso per la selezione delle cellule di mammifero è 200 μg/ml. Tuttavia, la concentrazione ottimale può variare in base al tipo di cellule impiegate e deve essere determinata sperimentalmente.
Applicazioni
L′igromicina B è un antibiotico aminoglicosidico che inibisce la sintesi proteica nei procarioti e negli eucarioti. È usato per selezionare e conservare il fenotipo di cellule eucariote stabilmente trasfette con il gene della resistenza all′igromicina (hyg o hph) di E. coli.
Azioni biochim/fisiol
Modalità d′azione: Il prodotto inibisce la sintesi proteica inducendo un′errata lettura del templato di m-RNA nel procariota che può inibire la traduzione.
Spettro antimicrobico: L′igromicina B agisce contro batteri, funghi e cellule eucariote superiori.
Qualità
Purezza: >80% (HPLC)
Definizione di unità
Saggio in unità: unità/mg
Informazioni non disponibili.
Stato fisico
Soluzione, 50 mg/mL in PBS (tampone fosfato salino), filtrata attraverso membrane con pori da 0,2 μm
Nota sulla preparazione
Concentrazione di lavoro: la concentrazione raccomandata per la selezione delle cellule resistenti è di 50-1.000 μg/mL in coltura cellulare. Una concentrazione usata spesso per la selezione delle cellule di mammifero è 200 μg/ml. Tuttavia, la concentrazione ottimale può variare in base al tipo di cellule impiegate e deve essere determinata sperimentalmente.
Stoccaggio e stabilità
Conservare a 2-8 °C. (soluzione)
Altre note
Da utilizzare solo per ricerca nelle scienze naturali. Non usare in procedure diagnostiche.
Soluzione, 50 mg/mL, in PBS (tampone fosfato salino), filtrata attraverso membrane con pori da 0,2 μm.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Yiping Qi et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 712, 21-30 (2011-03-02)
Plant disease resistance (R) proteins confer strong resistance against pathogens by recognizing particular pathogen effectors. Identification of proteins associated with an R protein will provide insight into the mechanism of R protein function. Many R proteins are associated with the
Wouter Koole et al.
Nucleic acids research, 41(16), e158-e158 (2013-07-19)
Here, we report the investigation of microsatellite instability (MSI) in human cells with a newly developed reporter system based on fluorescence. We composed a vector into which microsatellites of different lengths and nucleotide composition can be introduced between a functional
Charlotte Vandermeulen et al.
PLoS pathogens, 17(9), e1009919-e1009919 (2021-09-21)
Viral infections are known to hijack the transcription and translation of the host cell. However, the extent to which viral proteins coordinate these perturbations remains unclear. Here we used a model system, the human T-cell leukemia virus type 1 (HTLV-1)
Elisa Gobbini et al.
Cell reports, 33(3), 108287-108287 (2020-10-22)
Homologous recombination is initiated by nucleolytic degradation (resection) of DNA double-strand breaks (DSBs). DSB resection is a two-step process in which an initial short-range step is catalyzed by the Mre11-Rad50-Xrs2 (MRX) complex and limited to the vicinity of the DSB
Wei Shen et al.
Journal of neurochemistry, 129(5), 884-894 (2014-02-06)
Aggregate-prone mutant proteins, such as α-synuclein and huntingtin, play a prominent role in the pathogenesis of various neurodegenerative disorders; thus, it has been hypothesized that reducing the aggregate-prone proteins may be a beneficial therapeutic strategy for these neurodegenerative disorders. Here
Articoli
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic