Documenti fondamentali
DX1543
Supelco
N,N-Dimethylacetamide
OmniSolv®, ≥99.9% (GC)
Sinonimo/i:
N,N-Dimethylacetamide, DMAC
About This Item
Formula condensata:
CH3CON(CH3)2
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
Numero indice EU:
204-826-4
Tensione di vapore
1.76 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
OmniSolv®
Saggio
≥99.9% (GC)
Stato
liquid
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤0.05% Water (H2O)
Residuo dopo evaporazione
≤5 ppm
Colore
APHA: ≤10
pH
4 (20 °C, 200 g/L in H2O)
P. ebollizione
165-166 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-20 °C
Temp. transizione
flash point 64 °C
Densità
0.931-0.941  g/mL at 25 °C
UV cutoff
≤270 nm
Assorbanza UV
λ: 270 nm Amax: ≤1.00
λ: 280 nm Amax: ≤0.30
λ: 290 nm Amax: ≤0.15
λ: 310 nm Amax: ≤0.05
λ: 360 nm Amax: ≤0.01
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
N(C)(C)C(=O)C
InChI
1S/C4H9NO/c1-4(6)5(2)3/h1-3H3
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
OmniSolv®
Confezionamento
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Nota sulla preparazione
Product filtered through a 0.2 μm filter
Risultati analitici
Assay (GC)99.9% minColor (APHA)10 maxDensity at 25°C0.931-0.941g/mLEvaporation residue5ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardTitrable acidµeq/gTitrable baseµeq/gUV Abs. at 270 nm1.00AU maxUV Abs. at 280 nm0.30AU maxUV Abs. at 290 nm0.15AU maxUV Abs. at 310 nm0.05AU maxUV Abs. at 360 nm0.01AU maxUV Cut-off270nm maxWater (H2O)0.05% max
Note legali
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
147.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
64 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3