Documenti fondamentali
CX0914
Supelco
1-Chlorobutane
OmniSolv®
Sinonimo/i:
1-Chlorobutane, Butyl Chloride
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3Cl
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
Numero indice EU:
203-696-6
Tensione di vapore
110 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
OmniSolv®
Saggio
≥99.5% (GC)
Forma fisica
liquid
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤0.01% Water (H2O)
Residuo dopo evaporazione
≤1 ppm
Colore
APHA: ≤10
P. eboll.
79 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-123 °C
Temp. transizione
flash point -17 °C
Solubilità
0.5 g/L
Densità
0.886 g/cm3 at 20 °C
UV cutoff
≤220 nm
Assorbanza UV
λ: 220 nm Amax: ≤1.00
λ: 225 nm Amax: ≤0.50
λ: 233 nm Amax: ≤0.10
λ: 240 nm Amax: ≤0.05
λ: 270 nm Amax: ≤0.01
λ: 300 nm Amax: ≤0.005
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
InChI
1S/C4H9Cl/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3
VFWCMGCRMGJXDK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
OmniSolv®
Nota sulla preparazione
Product filtered through a 0.2 μm filter
Risultati analitici
Assay (GC)99.5% minColor (APHA)10 maxEvaporation residue1ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFluorescence (as quinine base)1.0ppb maxFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardUV Abs. at 220 nm1.00AU maxUV Abs. at 225 nm0.50AU maxUV Abs. at 233 nm0.10AU maxUV Abs. at 240 nm0.05AU maxUV Abs. at 270 nm0.01AU maxUV Abs. at 300 nm0.005AU maxUV Cut-off220nm maxWater (H2O)0.01% max
Note legali
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Pittogrammi
FlameHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
10.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-12 °C - closed cup