AB2267
Anti-LCN2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
lipocalin 2, migration-stimulating factor inhibitor, siderocalin, Oncogene 24p3, 25 kDa alpha-2-microglobulin-related subunit of MMP-9, lipocalin 2 (oncogene 24p3), neutrophil gelatinase-associated lipocalin, Lipocalin-2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rat (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LCN2(3934)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Qualità
Western Blot Analysis: 5 µg/mL of this antibody detected LCN2 in 10 µg of human kidney tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Human kidney tissue lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1