Documenti fondamentali
CVGB75S01
Millipore
Cartucce idrofobiche Durapore®, 0,22 µm
pore size 0.22 μm, cartridge nominal length 5 in. (12.5 cm), Code 7
Sinonimo/i:
Durapore Cartridge Filter 5 in. 0.22 µm hydrophobic Code 7
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
27293007
Materiali
PVDF
polypropylene
polypropylene support
silicone seal
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Compatibilità con la sterilizzazione
steam-in-place compatible
Nome Commerciale
Durapore®
Caratteristiche
hydrophobic
Produttore/marchio commerciale
Durapore®
Parametri
≤5 mL/min nitrogen diffusion at 1.7 bar (25 psig) and 23 °C (with water)
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 135 °C (Forward)
0.35 bar max. inlet pressure (5 psi) at 135 °C (Forward)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi) at 80 °C (Forward)
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C (Reverse)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C (Forward)
tecniche
sterile filtration: suitable
Lunghezza
5 in.
Larghezza
2.7 in.
Lunghezza nominale della cartuccia
5 in. (12.5 cm)
Diametro
6.9 cm (2.7 in.)
Superficie filtrante
0.35 m2
Impurezze
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Estraibili (gravimetria)
≤10 mg
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.22 μm pore size
Punto di bolla
≥1240 mbar (18 psig), nitrogen with 60/40% IPA/water at 23 °C
Codice cartuccia
Code 7
Descrizione generale
Configurazione del dispositivo: cartuccia
Confezionamento
Sacchetto doppio, facile apertura
Altre note
Questi prodotti sono fabbricati in uno stabilimento che aderisce alle norme di buona fabbricazione dell′FDA.
Indicazioni per l′uso
  • Capacità di ritenzione: microrganismi
  • Modalità d′azione: filtrazione (per esclusione dimensionale)
  • Applicazione: bioprocesso
  • Uso previsto: riduzione o rimozione di microrganismo/carica batterica
  • Istruzioni per l′uso: consultare le istruzioni per la bagnatura delle unità filtranti con membrana Durapore® nella guida all'uso
  • Indicazioni per la conservazione: conservare in luogo asciutto
  • Dichiarazione sullo smaltimento: smaltire in conformità alle normative nazionali, regionali e locali vigenti.
Nota sulla preparazione
Metodo di sterilizzazione
30 cicli SIP da 30 min a 126 °C; 30 cicli in autoclave da 60 min a 126 °C
Questo prodotto è stato fabbricato utilizzando una membrana Durapore® che soddisfa i criteri dei filtri "senza rilascio di fibre" definiti nel CFR 21 210.3 (b) (6).
Risultati analitici
Estraibili gravimetrici: dopo 24 ore in una miscela 70/30% IPA/acqua a temperatura ambiente controllata
Ritenzione batterica
I campioni mostravano una ritenzione quantitativa di una concentrazione challenge minima di Brevundimonas diminuta pari a 1 x 10⁷ UFC/cm² utilizzando la metodologia ASTM® F838.
Note legali
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany